Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gær, Torula, Pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
5lb
Beskrivelse
Applikationer:
Torula-gær er et almindeligt smagstilsætningsstof i forarbejdede fødevarer såsom chips, krydderblandinger og kiks. Det bruges også i foder til kæledyr, i biavl og som et lokkemiddel i fælder designet til at kontrollere olivenfluer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dyrs kost |
| Format | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Torula-gær er et almindeligt smagstilsætningsstof i forarbejdede fødevarer såsom chips, krydderblandinger og kiks, også brugt i foder til kæledyr, i biavl og som lokkemiddel i fælder designet til at bekæmpe olivenfluer |
| Mængde | 2,26 kg |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 30 °C |