Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gær, Torula, Pulver
Artikelnummer. 11425712 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425712 45,35 kg 100lb
11405712 2,26 kg 5lb
11415712 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425712 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290308580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25600.00 DKK
    24385.44 DKK / 100lb
    Spare 1214.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kilde: Candida utilis
Applikationer:
Torula-gær er et almindeligt smagstilsætningsstof i forarbejdede fødevarer såsom chips, krydderblandinger og kiks. Det bruges også i foder til kæledyr, i biavl og som et lokkemiddel i fælder designet til at kontrollere olivenfluer
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pulver
Til brug med (applikation) Torula-gær er et almindeligt smagstilsætningsstof i forarbejdede fødevarer såsom chips, krydderblandinger og kiks, også brugt i foder til kæledyr, i biavl og som lokkemiddel i fælder designet til at bekæmpe olivenfluer
Mængde 45,35 kg
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C