Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gærlytisk enzym
Artikelnummer. 11448811 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kU
Pakningsstørrelse:
10ku
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448811 10 kU 10ku
1 options
Artikelnummer. 11448811 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215352610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1700.40 DKK / 10ku
    Spare 84.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fra Arthrobacter luteus
Enhed Definition: En enhed vil producere enΔ A800 på 0,001 pr. minut ved pH 7,5 og °25 C under anvendelse af en suspension af ølgær som substrat i en 3 ml reaktionsblanding.
Dette enzym katalyserer lyse af gærceller og hydrolyserer glucosepolymerer medβ -1,3-bindinger (fx glucan). Det er også nyttigt til fremstilling af gærsfæroplaster.
Zymolyase
Lyofiliseret pulver
Aktivitet: 20.000 enheder/g
Tekniske data
Koncentration 20.000 U/g
Farve Tan
pH 7.5
Til brug med (applikation) Fordøj cellevæggen af aktive gærceller
Indhold og opbevaring 0 °C
Kilde Arthrobacter luteus
Mængde 10 kU
Produkttype Gærlytisk enzym
Form Lyofiliseret pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yeast Lytic Enzyme, from arthrobacter luteus
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: yeast lytic enzyme