Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hvedekim-agglutinin, 5 mg
Artikelnummer. 11454186 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
11454186 5 mg
1 options
Artikelnummer. 11454186 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08790162
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
isoleret fra hvedekim, opløst i 0,05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl-buffer, pH 8,6 og renset ved affinitetskromatografi
Tekniske data
Mængde 5 mg
Form Pulver
Til brug med (applikation) Immunoassay
Produkttype Hvedekim