Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hvedekim Agglutinin
Artikelnummer. 11428511 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428511 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11428511 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215226625
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MP Biomedicals™ Hvedekim Agglutinin har en affinitet til N-acetyl-β -D-glucosaminylrester og N-acetyl-β -D-glucosamin-oligomerer.
  • Mindre end 4 mg/ml vil agglutinere human type O erytrocytter, og mindre end 1 mg/ml vil agglutinere neuraminidase-behandlede erytrocytter
  • Indeholder ingen proteinbundet kulhydrat
Tekniske data
Farve Hvid til lysegul
Mængde 25 mg
Kilde Triticum vulgaris
Indhold og opbevaring -20°C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Proteomics, regulering af immunsystemet
Produkttype Lektin