Få mere at vide
MP Biomedicals™ Wesson saltblanding
Artikelnummer. p-3533262 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
50kg
Artikelnummer. 11425672
Brand: MP Biomedicals™ 0290285102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Insekt diæt blanding
Pulveriseret
Wessons saltblanding er designet til insektdiætblandingen.
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • Calciumkarbonat, 21 %
  • Kobbersulfat ·5H 2 O, 0,039 %
  • Jernfosfat, 1,47 %
  • Mangansulfat ·H 2 O, 0,02 %
  • Magnesiumsulfat ·7H 2 O, 9 %
  • Kaliumaluminiumsulfat, 0,009 %
  • Kaliumchlorid, 12%
  • Kaliumfosfat monobasisk, 31 %
  • Kaliumiodid, 0,005 %
  • Natriumchlorid, 10,5 %
  • Natriumfluorid, 0,057 %
  • Tricalciumphosphat, 14,9 %
Forberedelse:
  • Lav 1 X opløsning ved at opløse 8 g pulver i 1 L destilleret vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Calciumkarbonat 21%, Kobbersulfat.5H2O 0,039%, Jernfosfat 1,47%, Mangansulfat.H2O 0,02%, Magnesiumsulfat.7H2O 9%, Kaliumaluminiumsulfat 0,009%, Kalium chlorid, kalium 1% phosphos. 31 %, kaliumjodid 0,005 %, natriumchlorid 10,5 %, natriumfluorid 0,057 %, tricalciumfosfat 14,9 %
Format Pulver
Mængde 2 kg
Arter Rotte
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate