Få mere at vide
MP Biomedicals™ Wesson saltblanding
Artikelnummer. 11435672 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435672 10 kg 10kg
11425672 2 kg 2kg
11445672 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435672 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290285110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 DKK
    2679.89 DKK / 10kg
    Spare 135.11 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Insekt diæt blanding
Pulveriseret
Wessons saltblanding er designet til insektdiætblandingen.
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • Calciumkarbonat, 21 %
  • Kobbersulfat ·5H 2 O, 0,039 %
  • Jernfosfat, 1,47 %
  • Mangansulfat ·H 2 O, 0,02 %
  • Magnesiumsulfat ·7H 2 O, 9 %
  • Kaliumaluminiumsulfat, 0,009 %
  • Kaliumchlorid, 12%
  • Kaliumfosfat monobasisk, 31 %
  • Kaliumiodid, 0,005 %
  • Natriumchlorid, 10,5 %
  • Natriumfluorid, 0,057 %
  • Tricalciumphosphat, 14,9 %
Forberedelse:
  • Lav 1 X opløsning ved at opløse 8 g pulver i 1 L destilleret vand
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Calciumkarbonat 21%, Kobbersulfat.5H2O 0,039%, Jernfosfat 1,47%, Mangansulfat.H2O 0,02%, Magnesiumsulfat.7H2O 9%, Kaliumaluminiumsulfat 0,009%, Kalium chlorid, kalium 1% phosphos. 31 %, kaliumjodid 0,005 %, natriumchlorid 10,5 %, natriumfluorid 0,057 %, tricalciumfosfat 14,9 %
Format Pulver
Mængde 10 kg
Arter Rotte
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C