Få mere at vide
Water for Cell Culture, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464815 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
11464815 500 mL
1 options
Artikelnummer. 11464815 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091696054
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Special treatments are suitable for cell culture
Tekniske data
pH 5.0-7.0
CAS 7732-18-5
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Mængde 500 mL