Få mere at vide
MP Biomedicals™ Vitamin Diæt Forstærkende Blanding
Artikelnummer. 11415782 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415782 1 kg 1kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11415782 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290465401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 DKK
    2256.75 DKK / 1kg
    Spare 113.25 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VDFM
MP Vitamin Diet Fortification Mixture formulering giver tilstrækkelige vitaminniveauer til at forhindre mangler hos alle dyrearter, hvilket giver præcis kontrol over vitaminniveauer.
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter A-vitaminacetat (500.000 IE/g) 1,8 g/kg, D2-vitamin (850.000 IE/g) 0,125 g/kg, DL-a-Tocopherolacetat 22 g/kg, ascorbinsyre 45 g/kg, inositol 5 g/kg, 75 g/kg cholin/2kg mænd, cholinklorid 75 kg. g/kg, p-Aminobenzoesyre 5 g/kg, Niacin 4,25 g/kg, Riboflavin 1 g/kg, Pyridoxinhydrochlorid 1 g/kg, Thiaminhydrochlorid 1 g/kg, Calciumpantothenat 3 g/kg, Biotin 0,02 g/kg, Folinsyre 1 g/kg, 09 g/kg 0 kg, B1 g/kg 0 kg.
Format Pulver
Til brug med (applikation) MP Vitamin Diet berigelsesblandingsformulering giver tilstrækkelige vitaminniveauer til at forhindre mangler hos alle dyrearter, hvilket giver præcis kontrol over vitaminniveauer
Mængde 1 kg
Arter Rotte
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MP Vitamin Diet Fortification Mixture
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i