Få mere at vide
MP Biomedicals™ Vanderzant modifikationsvitaminblanding til insekter
Artikelnummer. p-3533251 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11435712
Brand: MP Biomedicals™ 0290324401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyreafledt komponentfri vitaminblanding udviklet til brug i insektcellekultur.
Blanding af 12 vitaminer nødvendige til insektcellekultur.
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • a-Tocopherol, 8 g/kg
  • Ascorbinsyre, 270 g/kg
  • Biotin, 20 mg/kg
  • Calciumpantothenat, 1 g/kg
  • Cholinklorid, 50 g/kg
  • Krystallinsk folinsyre, 250 mg/kg
  • Inositol, 20 g/kg
  • Niacinamid, 1 g/kg
  • Pyridoxinhydrochlorid, 250 mg/kg
  • Riboflavin, 500 mg/kg
  • Thiaminhydrochlorid, 250 mg/kg
  • Vitamin B12 Trituration i Mannitol, 2 g/kg
  • Q.S. med dextrose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter a-Tocopherol 8 g/kg, Ascorbinsyre 270 g/kg, Biotin 20 mg/kg, Calciumpantothenat 1 g/kg, Cholinchlorid 50 g/kg, Krystallinsk folsyre 250 mg/kg, Inositol 20 g/kg, Niacinamid 1 g/kg, Ribovin-hydrogenchlorid 250 mg/kg, pyvinamid 1 g/kg 500 mg/kg, thiaminhydrochlorid 250 mg/kg, vitamin B12 triturering i mannitol 2 g/kg Q.S. med dextrose
Format Pulver
Til brug med (applikation) Vanderzant Vitaminblanding til insekter er en animalsk komponentfri vitaminblanding udviklet eller brugt i insektcellekultur
Mængde 1 kg
Arter Insekter
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C