Få mere at vide
MP Biomedicals™ Vanderzant modifikationsvitaminblanding til insekter
Artikelnummer. 11435712 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435712 1 kg 1kg
11445712 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435712 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290324401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 DKK
    2656.38 DKK / 1kg
    Spare 133.62 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyreafledt komponentfri vitaminblanding udviklet til brug i insektcellekultur.
Blanding af 12 vitaminer nødvendige til insektcellekultur.
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • a-Tocopherol, 8 g/kg
  • Ascorbinsyre, 270 g/kg
  • Biotin, 20 mg/kg
  • Calciumpantothenat, 1 g/kg
  • Cholinklorid, 50 g/kg
  • Krystallinsk folinsyre, 250 mg/kg
  • Inositol, 20 g/kg
  • Niacinamid, 1 g/kg
  • Pyridoxinhydrochlorid, 250 mg/kg
  • Riboflavin, 500 mg/kg
  • Thiaminhydrochlorid, 250 mg/kg
  • Vitamin B12 Trituration i Mannitol, 2 g/kg
  • Q.S. med dextrose
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter a-Tocopherol 8 g/kg, Ascorbinsyre 270 g/kg, Biotin 20 mg/kg, Calciumpantothenat 1 g/kg, Cholinchlorid 50 g/kg, Krystallinsk folsyre 250 mg/kg, Inositol 20 g/kg, Niacinamid 1 g/kg, Ribovin-hydrogenchlorid 250 mg/kg, pyvinamid 1 g/kg 500 mg/kg, thiaminhydrochlorid 250 mg/kg, vitamin B12 triturering i mannitol 2 g/kg Q.S. med dextrose
Format Pulver
Til brug med (applikation) Vanderzant Vitaminblanding til insekter er en animalsk komponentfri vitaminblanding udviklet eller brugt i insektcellekultur
Mængde 1 kg
Arter Insekter
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C