Få mere at vide
MP Biomedicals™ U.S.P. XIII Nr. 2 Saltblanding
Artikelnummer. 11425662 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11425662 50 kg
11415662 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425662 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290284550
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Mineralblanding til gnaverkost. Brug sammen med kosttilskud U.S.P. XIII, Nr. 2 Mineralblanding (kat #960300) til langvarig vækst og udvikling af rotten.
Sammensætning (ingredienser, mængde):
  • Calciumbifosfat, 13,58%
  • Calciumlaktat, 32,69%
  • Ferric citrat (16 til 17% Fe), 2,96%
  • Magnesiumsulfat, 13,7 %
  • Kaliumfosfat dibasisk, 23,99%
  • Natriumbifosfat, 8,73 %
  • Natriumchlorid, 4,35 %
Denne mineralblanding leverer ikke de essentielle mineraler mangan, zink, kobber, jod, krom og selen. Calciumniveauet er lavt. MP anbefaler brugen af tilskud.
U.S.P. XIII, nr. 2 Mineralblanding (katalognummer 960300) i forbindelse med denne formulering for langsigtet vækst og udvikling af rotten.
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Calciumbifosfat 13,58%, calciumlaktat 32,69%, ferricitrat (16 til 17% fe) 2,96%, Ma gnesiumsulfat 13,7%, kaliumfosfat dibasisk 23,99%, natriumbifosfat 8,73%, natriumchlorid 4,35%
Format Pulver
Til brug med (applikation) Mineralblanding til gnaverkost
Mængde 50 kg
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C