Få mere at vide
MP Biomedicals™ Trypton, pulveriseret medium
Artikelnummer. 11490245 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490245 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11490245 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091010817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 DKK
    1418.31 DKK / 500g
    Spare 71.69 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Pancreas fordøjelse af kasein
Trypton er en bugspytkirtelfordøjelse af kasein. Det bruges som en nitrogenkilde i mange kulturmedier til dyrkning af bakterier såvel som svampe. Trypton supplerer medier til dyrkning og vedligeholdelse af kræsne aerobe og fakultative mikroorganismer, såsom E. coli og Pseudomonas arter. Det bruges til at supplere medier i dyrkningen af anaerobe.
  • Manglen på påviselige kulhydrater gør denne pepton til et glimrende valg til bakterielle undersøgelser baseret på fermenteringsreaktioner.
  • Dens høje niveau af tryptofan gør den nyttig til fremstilling af indol.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C
Form Pulver
Produkttype Mikrobiologiske medier
Til brug med (applikation) Dyrkning og vedligeholdelse af kræsne aerobe og fakultative mikroorganismer såsom Escherichia coli og Pseudomonas arter
Mængde 500 g
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.