Få mere at vide
MP Biomedicals™ Tryptisk sojabouillon
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
Tryptisk sojabouillon; 500 g
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Medietype | Tryptisk sojabouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Kasein fordøjet Pepton 17 g/L, Soja Pepton 3 g/L, Dinatriumfosfat 2,5 g/L, Dextrose 2,5 g/L, Natriumchlorid 5 g/L |
| Til brug med (applikation) | Isolering og dyrkning af ikke-kræsne organismer |
| Mængde | 500 g |