Få mere at vide
MP Biomedicals™ Tryptisk sojaagar
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
Tryptisk sojaagar er et medium meget rigt på næringsstoffer til 'almen brug' i mikrobiologiske laboratorier.
Indeholder to peptoner opnået ved enzymatisk hydrolyse af kasein og sojaprotein, dette medium understøtter væksten af en lang række mikroorganismer, herunder kræsne aerobe og anaerobe.
Hvis det ønskes, kan antibiotika nemt inkorporeres såvel som andre kosttilskud eller hæmmende midler.
En kort liste over mikroorganismer, der vokser på dette medium, er følgende: Streptococcus, Neisseria, Brucella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Vibrio, Haemophilus vaginals, Candida osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Medietype | Tryptisk sojaagar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Kasein Pepton 15 g/L, Natriumchlorid 5 g/L, Soja Pepton 5 g/L, Agar 15 g/L |
| Til brug med (applikation) | Isolering og dyrkning af kræsne organismer |
| Mængde | 500 g |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.