Få mere at vide
MP Biomedicals™ 0,05 % trypsin-EDTA (1X)
Shop alle MP Biomedicals produkter
Click to view available options
Mængde:
100 mL
Unit Size:
100ml
Description
Koncentration: 0,05 % (vægt/volumen) Trypsin (1:250) og 0,02 % (vægt/volumen) EDTA (Versene )
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Celledissociation, rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation på grund af dets fordøjelsesstyrke |
| pH-område | 7 til 7,4 |
| Prøvetype | Svin |
| Indhold og opbevaring | 0 °C til 20 °C |
| Form | Løsning |
| Mængde | 100 mL |
| Produkttype | Trypsin-EDTA |