Få mere at vide
MP Biomedicals™ Transportfaktorer
Artikelnummer. 11424286 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
pH:
6,8
7,24
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH Pakningsstørrelse
11424286 6,8 1g
11414286 7,24 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424286 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08823431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6305.00 DKK
    6002.33 DKK / 1g
    Spare 302.67 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Transportfaktorer er proteiner, som gør det muligt at transportere små metabolitter i brugbar form til celler. Transferrin binder jern og gør det tilgængeligt for celler i en genkendelig form.
†Indeholder< 1,0% jern.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Transferrin
pH 6,8
Mængde 1 g
Kilde Pooled Human Plasma