Få mere at vide
MP Biomedicals™ Fantastisk bouillon II, dehydreret medium i poser
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
Gør 10 x 1L
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Gærekstrakt, Trypton bouillon, natriumklorid og vitaminer |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Escherichia coli |
| Inkluderer | 10x 50 g poser |
| Emballagetype | Pung |
| Mængde | 10 x 1000 mL |