Få mere at vide
MP Biomedicals™ Fantastisk bouillon, til molekylærbiologi dehydrerede medier
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Fantastisk bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton 12g/L, Gærekstrakt 24g/L, Kaliumphosphat, Monobasisk 2,3g/L, Kaliumphosphat, Dibasisk 12,5g/L |
| Mængde | 500 g |