Få mere at vide
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lyseringsmatrix Z, 4,5 ml rør
Artikelnummer. 15262870 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 4,5 ml
50 x 4,5 ml
100 x 4,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15262870 50 x 4,5 ml Pakke med 50
15272870 100 x 4,5 ml Pakke med 100
17446493 10 x 4,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15262870 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116985050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TallPrep™ Lysing Matrix Z indeholder 2,0 mm diameter yttria-stabiliserede zirconiumoxidperler og bruges til at male blødt dyre- og plantevæv og insekter.
TallPrep™ Lysing Matrix Z kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepiskere. De er ideelle til lysis af dyre- og plantevæv og hele insekter. Lysing Matrix Z er et alternativ til den meget aggressive Lysing Matrix A til applikationer som RNA- og proteinisolering fra meget sejt væv.
  • Rørstørrelse: 4,5 ml
  • Prøvetyper : Dyrevæv, plantevæv, seje stængler, rødder, frø, hele insekter
  • Matrix sammensætning: 2 mm diameter yttria-stabiliserede zirkoniumoxidperler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Ytria-stabiliseret zirconiumoxid
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Prøve: planter, dyrevæv, træ, frø, jord, ler, bakterier, insekter, gamle og tørrede prøver
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Insekter
Formulering DNase og RNase fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Inkluderer 2 mm dia. Yttria-stabiliserede zirconiumoxidperler
Matrix Lyseringsmatrix Z
Produkttype Lyseringsmatrix Z
Mængde 50 x 4,5 ml
Prøvevolumen Op til 0,5 g pr. præp
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.