Få mere at vide
MP Biomedicals™ TallPrep™ Adapter til 24 x 4,5 ml rørholder på FastPrep-24
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
TallPrep™ adapteren rummer 24 x 4,5 mL Lysing Matrix-rør. Adapterens ergonomiske design sikrer en nem påfyldning af Lysing Matrix-rør, der forbliver forsvarligt forseglet under homogeniseringen. Den står stabilt på bænken og bruges almindeligvis som rørstativ. Derudover er frosne prøver i Lysing Matrix-rør indlæst i adapteren og opbevaret ved -20 °C eller -80 °C klar til at blive behandlet med det samme med minimal praktisk manipulation, hvilket forhindrer nedbrydning af cellulære komponenter af endogene enzymer.
- Anvendelse:TallPrep™ 24 X 4,5 mL adapter er ideel til applikationer med høj kapacitet, hvor op til 24 prøver kan homogeniseres samtidigt.
- Kapacitet : 20 rør
- Prøvevolumen: Op til 10 g
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Adapter |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep-24 og FastPrep-96 |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.