Få mere at vide
MP Biomedicals™ Superbroth Capsules: Large
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
Large Capsules; 1kg
Beskrivelse
Large capsules.
- Contents/liter: 35g tryptone, 20g yeast extract, 5g NaCl
- Use 12 large capsules per liter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton-B 35g/L, Gærekstrakt 20g/L, NaCl 5g/L |
| Til brug med (applikation) | Til opnåelse af høje udbytter af lambda-fag og fagmider i Escherichia coli |
| Mængde | 1000 g |