Få mere at vide
MP Biomedicals™ Stamcellefaktor, human, rekombinant
Artikelnummer. 11429921 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
2 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
2µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429921 10μ g 10µg
11419921 2 μg 2µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429921 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215869810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00 DKK
    3322.44 DKK / 10µg
    Spare 167.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Stimulerer spredningen af knoglemarvsceller i 5-fluorouracil-behandlede mus
  • Hæmatopoietisk vækstfaktor, også kendt som Mast Cell Growth Factor eller c-kit ligand
  • Udtrykt i E. coli
  • ED50 er 20,0 ng/ml
Menes at stimulere proliferationen af myeloid, erythroid og lymfoid progenitor i knoglemarvskulturer og virker synergistisk med kolonistimulerende faktorer, hvilket resulterer i større størrelse og udbytte
Ordreinfo
Leveres lyofiliseret
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Stamcellefaktor
Formulering Sterilfiltreret, derefter blev proteinet lyofiliseret uden tilsætningsstoffer
Til brug med (applikation) Menes at stimulere proliferationen af myeloid, erythroid og lymfoid progenitor i knoglemarvskulturer og virker synergistisk med kolonistimulerende faktorer, hvilket resulterer i større størrelse og udbytte
Renhed eller kvalitetsklasse ≥98 %
Mængde 10μ g
Reaktivitet E. coli
Kilde ADN