Beskrivelse
- Hæmatopoietisk vækstfaktor, også kendt som Mast Cell Growth Factor eller c-kit ligand
- Udtrykt i E. coli
- ED50 er 20,0 ng/ml
Menes at stimulere proliferationen af myeloid, erythroid og lymfoid progenitor i knoglemarvskulturer og virker synergistisk med kolonistimulerende faktorer, hvilket resulterer i større størrelse og udbytte
Ordreinfo
Leveres lyofiliseret
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Produkttype | Stamcellefaktor |
| Formulering | Sterilfiltreret, derefter blev proteinet lyofiliseret uden tilsætningsstoffer |
| Til brug med (applikation) | Menes at stimulere proliferationen af myeloid, erythroid og lymfoid progenitor i knoglemarvskulturer og virker synergistisk med kolonistimulerende faktorer, hvilket resulterer i større størrelse og udbytte |
| Renhed eller kvalitetsklasse | ≥98 % |
| Mængde | 2 μg |
| Reaktivitet | E. coli |
| Kilde | ADN |