Få mere at vide
MP Biomedicals™ Sojaprotein isoleret
Artikelnummer. 11482771 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
25lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482771 2,26 kg -
11492771 11,33 kg 25lb
11402781 45,35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482771 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290545605
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Protein 92%
En proteinkilde, der bruges til at tilberede dyreforsøgsdiæter.
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Protein (N x 6,25) 92%, Fugtighed 6%, Aske 4,1%, Fedt (PE ekstrakt) 0,8%, Fiber (rå) 0,25%, Calcium 0,15%, Fosfor 0,8%, Natrium 1,3%, Kalium 0,05%, Partikelstørrelse 1090 ml, pH-værdi 1090 ml. 7.1, Standardpladeantal< 10000/g, Salmonella Negativ, Gær-skimmel< 100/g, trypsinhæmmer 4,9 til 7,3 mg/g protein
Format Pulver
Til brug med (applikation) Sojaprotein isoleret brugt til fremstilling af dyreforsøgsdiæter
Mængde 2,26 kg
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C