Description
Affedtede sojabønner malet groft, brugt i dyreforsøgsdiæter.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Dyrs kost |
| Komponenter | Råprotein > 48 %, Råfedt > 0,5 %, Råfiber< 3,5 % |
| Format | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i dyreforsøgsdiæt |
| Mængde | 2,26 kg |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 30 °C |