Få mere at vide
MP Biomedicals™ Natriumfosfatbuffer
Artikelnummer. 12869211 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
60 ml
Artikelnummer. Mængde
12869211 60 ml
1 options
Artikelnummer. 12869211 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116560205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 DKK
    368.29 DKK / 60ml
    Spare 18.71 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Natriumphosphatbuffer er et reagens med meget høj bufferkapacitet, der er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det forekommer i flere former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) og tribasisk (Na3PO4).
  • Komponent af FastDNA SPIN Kit til Jord og FastDNA SPIN Kit til afføring.
  • Natriumphosphat er et reagens med meget høj bufferkapacitet, der er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi.
  • Det forekommer i flere former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) og tribasisk (Na3PO4).
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C)
Til brug med (applikation) Prøveforberedelse, prøvelysis, nukleinsyreisolering og oprensning, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse, genfunktion, genregulering
Til brug med (udstyr) FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96 , SuperFastPrep-1
pH 7,8 til 8,2
Produkttype Natriumfosfatbuffer
Mængde 60 ml
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.