Få mere at vide
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-100
Artikelnummer. 11455222 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11455222 10 g
1 options
Artikelnummer. 11455222 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219525510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fractionation Range (MW)
  • Dry Bead Diameter: 40 to 120μm
  • CAS: 9050-94-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 g
Flowhastighed ≥40 cm/hr.
Partikelstørrelse 40 to 120 μm
Sengevolumen 15 til 20 ml/g i destilleret vand
Produkttype Sephadex G-100 medier
Format Powder
Til brug med (applikation) Desalting and group separations of low and high molecular weight molecules, Buffer exchange and the removal of small molecules during the preparation of large biomolecules, such as ampholytes, detergents
Maks. Tryk 0.96 bar
Support Type Tværbundet dextran med epichlorhydrin
Prøvetype Proteins, Enzymes and Peptides
Indhold og opbevaring 15° to 30°C