Få mere at vide
MP Biomedicals™ SC Aminosyreblanding, pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
30g
Beskrivelse
- Kendt som Hopkins-blanding
- Fås i komplette formuleringer
- Fås i dropout-formuleringer
- Tilsæt 2 g SC til hver liter DOB eller DOBA og autoklaver ved 121 °C i 15 minutter for fuldstændigt syntetisk defineret medium for S.cerevisiae
Tilsæt 2 g SC til hver liter DOB eller DOBA og autoklaver ved 121 °C i 15 minutter for fuldstændigt syntetisk defineret medium for S.cerevisiae
Applikationer:
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gær medier |
| Formulering | Adenin 21mg/L, L-Alanin 86,5mg/L, L-Arginin HCl 85,6mg/L, L-Asparagin 85,6mg/L, L-Asparaginsyre 85,6mg/L, L-Cystein HCl 85,6mg/L5, Glutamin G/L5. 85,6mg/L, Glycin 85,6mg/L, L-Histidin HCl 85,6mg/L, Myo-Inositol 85,6mg/L, L-Isoleucin 85,6mg/L, L-Leucin 173,4mg/L, L-Lysin L-Mg/Lys. 85,6 mg/l, para-aminobenzoesyre 8,6 mg/l, L-phenylalanin 85,6 mg/l, L-prolin 85,6 mg/l, L-serin 85,6 mg/l, L-threonin 85,6 mg/l, L-tryptophan 85,6 mg/l, L-tryptan. 85,6mg/L, Uracil 85,6mg/L, L-Valine 85,6mg/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Saccharomyces cerevisiae |
| Mængde | 30 g |