Få mere at vide
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, Krudt
Artikelnummer. 11490315 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 l
1 x 50 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11490315 1 x 50 l
11480315 1 x 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490315 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091060124
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Generelle formål berigede medier med omfattende anvendelser til en bred vifte af pattedyrceller, herunder humant myelom, musehybridomer, humane leukocytter og B- og T-lymfocytter
Tekniske data
Produkttype RPMI 1640 Medium
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 1 x 50 l
pH 7,5 til 8,5
Indhold og opbevaring 4 °C