Få mere at vide
MP Biomedicals RPMI 1640 Medium, 1X væske, uden L-glutamin og fosfat
Artikelnummer. 11420415 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420415 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11420415 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091629754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    383.96 DKK / 500ml
    Spare 20.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Produkttype RPMI 1640
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lymphosep - Lymphocyte Separation Medium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Diatrizoate