Få mere at vide
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq., uden L-Glutamin og L-Leucin
Artikelnummer. 11400415 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400415 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11400415 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091629149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 100ml
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til dyrkning af normale humane og neoplastiske leukocytter. Det er nu et populært generelt medium, når det er korrekt suppleret.
Tekniske data
Produkttype RPMI 1640
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen leucin
Mængde 100 ml
pH 6,9 til 7,5
Indhold og opbevaring 4 °C