Få mere at vide
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq. med L-glutamin og natriumbicarbonat
Artikelnummer. 11420385 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420385 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11420385 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091260354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 DKK
    235.07 DKK / 500ml
    Spare 11.93 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til dyrkning af normale humane og neoplastiske leukocytter.
Tekniske data
Form Væske
Produkttype RPMI 1640
Sterilitet Steril
Mængde 500 ml
pH 6,9 til 7,4
Indhold og opbevaring 4 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.