Få mere at vide
MP Biomedicals™ Rulle& Grow™ Belægningsperler
Artikelnummer. 11462330 Shop alle MP Biomedicals produkter
Holder:
2 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11462330
Brand: MP Biomedicals™ 115000550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spred sikkert og nemt gær- og bakterieceller
Rulle& Grow™ Plating Beads bruges til at sprede 25-μ400 L bakterie- eller gærceller hen over overfladen af en agarplade, hvilket giver et sikrere og hurtigere alternativ til den traditionelle metode til plettering med en glasstang steriliseret med ethanol og flamme. Steril rulle& Grow™ Belægningsperler leveres i to skørtede 50 ml koniske rør. Der bruges mellem seks og syv 4 mm glasperler pr. plade til i alt ca. 160 standard 100 mm plader.
  • Spred cellerne på få sekunder pr. plade
  • Eliminer farerne ved flammer og ethanol
  • Intet behov for skrøbeligt glas“ hockeystave”
  • Konsekvent, jævn kolonifordeling
  • Steril og nem at bruge
Cellecyklus; Celleproliferation; Cellemetabolisme; Cellelevedygtighed; Cytotoksicitet; Proteinhandel; Bakteriecellekultur; Cellebevarelse; Celletælling; Levedygtighed; Kryokonservering; Insektcellekultur; pattedyrcellekultur; Plantecellevækst; Primær cellekultur; Stamcellekultur; Gærcellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 rør
Materiale Glas
Produkttype Rul og Grow Plating Perler
Til brug med (applikation) Cellecyklus, celleproliferation, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, cytotoksicitet, proteinhandel, bakteriecellekultur, cellekonservering, celletælling, levedygtighed, kryokonservering, insektcellekultur, pattedyrcellekultur, plantecellevækst
Inkluderer Skørte 50 ml koniske rør
Tykkelse 4mm
Opbevaringskrav 15° til 30 °C
Sterilitet Steril
Holder 2 rør