Få mere at vide
MP Biomedicals™ RNaid™ Kit
Artikelnummer. p-4696796 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Produkttype:
RNAMATRIX™ Gylle
RNAMATRIX™ Gylle plus SPIN-filter
Pakningsstørrelse:
200 forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11383109 RNAMATRIX™ Gylle 200 forberedelser
11393129 RNAMATRIX™ Gylle plus SPIN-filter 200 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383109 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 111007200
RNaid™ Kit giver en enkel og bekvem måde at isolere totalt RNA fra agarose- og polyacrylamidgeler og fra opløsninger.
  • Kit er designet til at isolere og oprense RNA (75 baser til 10 kb) fra native og denaturerende agarose- og polyacrylamidgeler.
  • Fjernelse af ikke-inkorporerede nukleotider, buffersalte og andre reagenser fra enzymreaktioner.
  • Det oprensede RNA er klar til revers transkription og PCR, mærkning og mikroarray-analyse og andre almindelige anvendelser.
Tekniske data
Prøvetype Enzymatiske reaktioner, Løsninger, Agarose Geler, Polyacrylamid geler
Til brug med (applikation) For at isolere, oprens RNA (75 baser til 10 kb) fra native, denaturerende agarose/polyacrylamidgeler
Produkttype RNAMATRIX™ Gylle
Mængde 200 forberedelser
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNaid Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.