Få mere at vide
MP Biomedicals™ RNaid™ Kit
Artikelnummer. 11383109 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Produkttype:
RNAMATRIX™ Gylle
RNAMATRIX™ Gylle plus SPIN-filter
Pakningsstørrelse:
200 forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11383109 RNAMATRIX™ Gylle 200 forberedelser
11393129 RNAMATRIX™ Gylle plus SPIN-filter 200 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383109 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 111007200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.00 DKK
    2436.98 DKK / 200 forberedelser
    Spare 123.02 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
RNaid™ Kit giver en enkel og bekvem måde at isolere totalt RNA fra agarose- og polyacrylamidgeler og fra opløsninger.
  • Kit er designet til at isolere og oprense RNA (75 baser til 10 kb) fra native og denaturerende agarose- og polyacrylamidgeler.
  • Fjernelse af ikke-inkorporerede nukleotider, buffersalte og andre reagenser fra enzymreaktioner.
  • Det oprensede RNA er klar til revers transkription og PCR, mærkning og mikroarray-analyse og andre almindelige anvendelser.
Spezifikation
Prøvetype Enzymatiske reaktioner, Løsninger, Agarose Geler, Polyacrylamid geler
Til brug med (applikation) For at isolere, oprens RNA (75 baser til 10 kb) fra native, denaturerende agarose/polyacrylamidgeler
Produkttype RNAMATRIX™ Gylle
Mængde 200 forberedelser
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNaid Kit
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.