Få mere at vide
MP Biomedicals™ Klar til brug 5 % 7X™ Løsninger
Artikelnummer. p-4183602 Shop alle MP Biomedicals produkter
Oversigt:
7X-O-Matic; 1 gal.
ES 7X; 1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11491495
Brand: MP Biomedicals™ 097668193
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En 1 gallon klar til brug 5% opløsning af 7X der inkluderer en håndpumpe til bekvem dispensering
  • Ideel til glas og plastik laboratorieartikler
  • Indeholder kraftige sekvestreringsreagenser for at forhindre aflejringer, der kan skade udstyr eller kritisk eksperimentelt arbejde, og de vil ikke ætse sarte glasvarer eller plastik laboratorieartikler
  • Miljøvenlig, fosfatfri ES-formulering er fuldstændig opløselig i vand i enhver koncentration og drænes fuldstændigt fra glasvarer på få sekunder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Koncentration 7X
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Oversigt ES 7X; 1 gal.
Til brug med (applikation) Til glas, plastik, bordpladeudstyr og rør
Volumen (engelsk) 1 gal.