Få mere at vide
MP Biomedicals™ Klar til brug 5 % 7X™ Løsninger
Shop alle MP Biomedicals produkter
Oversigt:
7X-O-Matic; 1 gal.
ES 7X; 1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til glas og plastik laboratorieartikler
- Indeholder kraftige sekvestreringsreagenser for at forhindre aflejringer, der kan skade udstyr eller kritisk eksperimentelt arbejde, og de vil ikke ætse sarte glasvarer eller plastik laboratorieartikler
- Miljøvenlig, fosfatfri ES-formulering er fuldstændig opløselig i vand i enhver koncentration og drænes fuldstændigt fra glasvarer på få sekunder
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Koncentration | 7X |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Oversigt | 7X-O-Matic; 1 gal. |
| Til brug med (applikation) | Til glas, plastik, bordpladeudstyr og rør |
| Volumen (engelsk) | 1 gal. |