Få mere at vide
MP Biomedicals™ Raffinose pulver
Artikelnummer. p-4474965 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
227 g
454 g
Pakningsstørrelse:
227g
454g
Artikelnummer. 11347769
Brand: MP Biomedicals™ 114010022
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pentahydratpulver er 98% rent
  • Hvidt pulver
Gærcellekultur, genekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Tilsætningsstof D-(+)-Raffinose Pentahydrat
Form Pulver
Til brug med (applikation) Gærcellekultur, genekspression
Mængde 454 g