Få mere at vide
MP Biomedicals™ Raffinose pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
227 g
454 g
Pakningsstørrelse:
227g
454g
Beskrivelse
- Hvidt pulver
Gærcellekultur, genekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Tilsætningsstof | D-(+)-Raffinose Pentahydrat |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Gærcellekultur, genekspression |
| Mængde | 454 g |