Få mere at vide
MP Biomedicals™ QuickFlex™ Adapter til 96 x 2 mL Slangeholder på FastPrep 96
Artikelnummer. 15232820 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
QuickFlex™ Adapter til 96 x 2 mL Slangeholder på FastPrep 96
Artikelnummer. 15232820
Brand: MP Biomedicals™ 116010570
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
QuickFlex™ adapter til 96 x 2 mL rørholder på FastPrep 96 er velegnet til DNA- og RNA-isolering, enzymisolering og proteinproduktion, isolering af naturlige produkter, fødevaretilberedning til kvalitetsanalyse, biofarma-fremstilling og retsmedicinske applikationer.
  • Ansøgninger:QuickFlex™ 96 x 2 mL Adapter til FastPrep-96™ er en stor prøvevolumen-adapter, der er ideel til DNA- og RNA-isolering, enzymisolering og proteinproduktion, isolering af naturlige produkter, fødevaretilberedning til kvalitetsanalyse, biofarma-fremstilling og retsmedicinske applikationer. Derudover er frosne prøver i Lysing Matrix-rør indlæst i adapteren og opbevaret ved -20 °C eller -80 °C klar til at blive behandlet med det samme med minimal praktisk manipulation, hvilket forhindrer nedbrydning af cellulære komponenter af endogene enzymer.
  • Produktbeskrivelse: High-throughput adapter til FastPrep-96™ der rummer 96 x 2 mL lyseringsmatrixrør. Adapterens ergonomiske design sikrer en nem påfyldning af lyserende matrixrør, der forbliver forsvarligt forseglet under homogeniseringen. Den står stabilt på bænken og bruges almindeligvis som rørstativ. Ideelt egnet til applikationer med høj gennemstrømning, op til 96 prøver kan homogeniseres samtidigt. Derudover er frosne prøver i Lysing Matrix-rør indlæst i adapteren og opbevaret ved -20 °C eller -80 °C klar til at blive behandlet med det samme med minimal praktisk manipulation, hvilket forhindrer nedbrydning af cellulære komponenter af endogene enzymer.
  • Kapacitet: 96 rør
  • Prøvevolumen: Op til 20 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype FastPrep-96 Adaptere
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Ekstraktioner af nukleinsyrer, proteiner, metabolitter og andre små molekyler fra prøver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.