Få mere at vide
MP Biomedicals™ Protexidase Peroxidase Protective Buffer
Artikelnummer. 11434346 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
11434346 500 ml
1 options
Artikelnummer. 11434346 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08980631
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabiliserer høje fortyndinger af HRP-antistofkonjugater
  • Peroxidase Protective Buffer som stabiliserer HRP-konjugater.
  • Denne beskyttende buffer er kompatibel med almindelige blokeringsmidler såsom BSA, skummetmælk (Blotto), Tween-20 og normalt serum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C