Få mere at vide
MP Biomedicals™ Protein A, Fc-bindingsgrad
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Beskrivelse
- Bindingskapacitet 12-15mg humant lgG/mg fast stof
- Carboxy trunkeret materiale indeholdende 301 aminosyrerester
- Hvidt frysetørret pulver
- Kilde: Staphlococcus aureus, Cowan stamme-1
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 12 til 15 mg humant IgG/mg fast stof |
| Til brug med (applikation) | Til påvisning af immunglobuliner, oprensning |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Mængde | 1 mg |
| Form | Lyofiliseret pulver |