Beskrivelse
- Bindingskapacitet 12-15mg humant lgG/mg fast stof
- Carboxy trunkeret materiale indeholdende 301 aminosyrerester
- Hvidt frysetørret pulver
- Kilde: Staphlococcus aureus, Cowan stamme-1
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 12 til 15 mg humant IgG/mg fast stof |
| Til brug med (applikation) | Til påvisning af immunglobuliner, oprensning |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Mængde | 5 mg |
| Form | Lyofiliseret pulver |