Få mere at vide
MP Biomedicals™ Protein A, Fc-bindingsgrad
Artikelnummer. 11457342 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457342 1 mg 1mg
11467342 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457342 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215389101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fc bindingskvalitet, hvidt frysetørret pulver. Anvendes rutinemæssigt til immunpræcipitationsassays.
  • Bindingskapacitet 12-15mg humant lgG/mg fast stof
  • Carboxy trunkeret materiale indeholdende 301 aminosyrerester
  • Hvidt frysetørret pulver
  • Kilde: Staphlococcus aureus, Cowan stamme-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 12 til 15 mg humant IgG/mg fast stof
Til brug med (applikation) Til påvisning af immunglobuliner, oprensning
Indhold og opbevaring -20°C
Mængde 1 mg
Form Lyofiliseret pulver