Få mere at vide
MP Biomedicals™ Protease, fra S. aureus-stamme V8
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
Beskrivelse
- Enhedsdefinition: En enhed vil hydrolysere kasein for at ændre A280 0,001 pr. minut, pH 7,8, ved 37 °C.
- Ekstinktionskoefficient: (E1%) E1%280 = 4,26
- Opløselighed: Opløselig i vandige buffere (såsom 10 mM Tris, pH 7,8 ved 1 mg/ml).
- CAS-nummer: 66676-43-5
- Molekylvægt: 27.700 (sedimentationsligevægt)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Anvendes til selektiv spaltning af proteiner til aminosyresekvensbestemmelse eller peptidkortlægning |
| pH-område | 4 og 7.8 |
| Prøvetype | Staphylococcus aureus V8-stamme |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Form | Pulver |
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Protease |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Protease
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Protease