Få mere at vide
MP Biomedicals™ Proteaseinhibitor Cocktail Kit
Artikelnummer. 11464072 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464072 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 11464072 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215883701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kun brug til forskning
Dette praktiske sæt indeholder følgende proteasehæmmere i præ-vejede hætteglas til fremstilling af 100 ml inhibitorcocktail:
  • AEBSF: 40mg
  • EDTA-Na2: 500 mg
  • Leupeptin: 0,1mg
  • Pepstatin A: 0,1mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer AEBSF Hydrochlorid, EDTA Dinatriumdihydrat, Leupeptin Hemisulfat, Pepstatin A
Produkttype Protease inhibitorblanding
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Proteaseinhibitor
Mængde Hver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protease Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Fare
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale oginternationale regle