Få mere at vide
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysin Hydrobromid-vedhæftningsfaktorer:≥ 70.000 MW
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mg
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Tilgængelig ikke-steril eller gamma-bestrålet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Produkttype | Poly-L-lysin |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 100 mg |
| Kilde | Syntetisk |