Få mere at vide
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysin-hydrobromid-vedhæftningsfaktorer: 30.000-70.000 MW
Artikelnummer. 11440812 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 mg
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 11440812
Brand: MP Biomedicals™ 0219454305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lette vedhæftning, adhærens og spredning i kulturen af adhærente celler
Tilgængelig ikke-steril eller gamma-bestrålet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Poly-L-lysin
Sterilitet Steril
Mængde 5 mg
Kilde Syntetisk