Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dæk til PlantCon™ Plantevævskulturbeholder
Artikelnummer. 11425005 Shop alle MP Biomedical produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
10/Cs
Unit Size:
Pakke med 10
Product Code. Mængde Unit Size
11425005 10/Cs Pakke med 10
1 options
Product Code. 11425005 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 092672102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 DKK
    344.78 DKK / Pakke med 10
    Spare 17.22 DKK
    4% Slukket
På lager
Plastcover til PlantCon™ Plantevævskulturbeholder. Bruge PlantCon™ beholdere med flydende eller agar-størknet medier. De kan bruges til mange plantecellekulturprocedurer, der i øjeblikket bruger glasbeholdere.
  • Dækselet kan klikkes fast, til langtidsdyrkning eller monteres løst under akklimatisering til eksterne forhold før transplantation
  • Ideel til brug i kommercielle gartnerier eller forskningsmiljøer
  • Tillad enestående lystransmission og optimal vækst
  • Reducer tiden brugt på at forberede et in vitro vækstmiljø for plantekulturer ved at eliminere behovet for rengøring og sterilisering
Specifications
Lukningsmateriale Plast
Bund form Firkant
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen, PVC
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Type Cellekulturskåldæksel
Til brug med (applikation) Optimale plantecellekulturapplikationer
Til brug med (udstyr) PlantCon™ Containere (092672206, 092672002)
Mængde 10/Cs
Aftræk Ja
Dimensioner (L x B) 3,75 x 3,75 tommer. (9,5 x 9,5 cm)
Dimensioner (L x B x H) 9.5 x 9.5 x 7 cm
Længde (metrisk) 9.5 cm
Bredde (metrisk) 9.5 cm
Højde (metrisk) 7 cm